Learn More
6-Brom-3-cyanoindol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-3-cyanoindole |
| CAS | 224434-83-7 |
| Summenformel | C9H5BrN2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H5BrN2/c10-7-1-2-8-6(4-11)5-12-9(8)3-7/h1-3,5,12H |
| SMILES | O=C([C@H](C(C)C)NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)N(CCC1)[C@@H]1C(N2)=NC=C2C3=CC=C(C4=CC=C(C5=CN=C([C@@H]6N(C([C@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)CCC6)N5)C=C4)C=C3 |
| IUPAC-Name | 6-Brom-1H-indol-3-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 221.05 |