Learn More
6-Brom-3-iod-2,4-dimethylpyridin, 95 %
Artikelnummer. 15473587
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473587 250 mg 250 Milligramm
11481700 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27033.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942206-05-5
Summenformel C7H7BrIN
Molekulargewicht (g/mol) 311.95
MDL-Nummer MFCD09037470
InChI-Schlüssel DPAHMUFCBJVARG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2,4-dimethyl-3-iodopyridine, 2-bromo-4,6-dimethyl-5-iodopyridine, 6-bromo-3-iodo-2,4-dimethylpyridine
PubChem CID 42552988
IUPAC-Name 6-Brom-3-Iod-2,4-Dimethylpyridin
SMILES CC1=CC(Br)=NC(C)=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-3-iodo-2,4-dimethylpyridine
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 311.95
Reinheit (%) 95%