missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Brom-4-chlor-3-nitrochinolin, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15400538
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
723281-72-9
C9H4BrClN2O2
287.497
MFCD09909913
KHKPVEMMXJCWGP-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-4-chloro-3-nitro-quinoline, quinoline, 6-bromo-4-chloro-3-nitro, pubchem19363, acmc-1bls0, ksc688a6b, quinoline,6-bromo-4-chloro-3-nitro
21984128
6-Brom-4-Chlor-3-Nitrochinolin
C1=CC2=NC=C(C(=C2C=C1Br)Cl)[N+](=O)[O-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
723281-72-9
C9H4BrClN2O2
287.497
MFCD09909913
KHKPVEMMXJCWGP-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-4-chloro-3-nitro-quinoline, quinoline, 6-bromo-4-chloro-3-nitro, pubchem19363, acmc-1bls0, ksc688a6b, quinoline,6-bromo-4-chloro-3-nitro
21984128
6-Brom-4-Chlor-3-Nitrochinolin
C1=CC2=NC=C(C(=C2C=C1Br)Cl)[N+](=O)[O-]

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
Menge 1 g
Formelmasse 287.5
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'