Learn More
6-Brombenzo{a}pyren, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromobenzo[a]pyrene |
| CAS | 21248-00-0 |
| Summenformel | C20H11Br |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 6-Bromobenzo[a]pyrene (ACI), Benzo[a]pyrene, 6-bromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H11Br/c21-20-16-7-2-1-6-14(16)15-10-8-12-4-3-5-13-9-11-17(20)19(15)18(12)13/h1-11H |
| SMILES | BrC1=C2C=CC=CC2=C3C4=C1C=CC5=C4C(C=C3)=CC=C5 |
| IUPAC-Name | 6-Brombenzo[a]pyren |
| Molekulargewicht (g/mol) | 331.21 |
| Formelmasse | 330.0044 |