Learn More
6-Bromohexansäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452418
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452418 25 g 25 Gramm
11462418 100 g 100 Gramm
11472418 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15761.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
6-Bromohexanoic acid is used in the preparation of N-acylsulfonamides, diarylthioethers and 2-lithio-1,3-dithian. It is widely used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromohexansäure wird bei der Herstellung von N-Acylsulfonamiden, Diarylthioether und 2-lithio-1,3-Dithian verwendet. Wird häufig als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Den Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4224-70-8
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.056
MDL-Nummer MFCD00004422
InChI-Schlüssel NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
IUPAC-Name 6-Bromhexansäure
SMILES C(CCC(=O)O)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromohexanoic acid
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Siedepunkt 165°C to 170°C (20 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1749740
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) ≥98%