Learn More
DL-6-Bromohexansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11672699 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11672699 500 g Glasflasche 500 Gramm
10523341 25 g Glasflasche 25 Gramm
10543531 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11672699 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165675000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4224-70-8
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
InChI-Schlüssel NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
IUPAC-Name 6-Bromhexansäure
SMILES C(CCC(=O)O)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromohexanoic acid
Schmelzpunkt 32.0°C to 35.0°C
Farbe Orange bis Weiß
Siedepunkt 165.0°C to 170.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)5CO2H
Menge 500 g
Beilstein 02,II,287
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle mit niedrigem Schmelzpunkt