Learn More
6-(bromomethyl)-4-Chlor-2-(trifluormethyl)chinolin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10121222
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10121222 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10314632 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10121222 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM07330DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 123637-51-4
Summenformel C11H6BrClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 324.525
MDL-Nummer MFCD00153079
InChI-Schlüssel SJBKLFYWXYFAGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736346
IUPAC-Name 6-(Brommethyl)-4-chlor-2-(trifluormethyl)chinolin
SMILES C1=CC2=C(C=C1CBr)C(=CC(=N2)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl quinoline, quinoline,6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, quinoline, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem6004, acmc-1bzc1, buttpark 29\04-10, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl-quinoline, 2-trifluoromethyl-4-chloro-6-bromomethyl quinoline
Formelmasse 324.53
Reinheit (%) 95%