Learn More
6-Brompiperonal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023695
42.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15930-53-7
C8H5BrO3
229.03
MFCD00022952
CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
95062
BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15930-53-7
C8H5BrO3
229.03
MFCD00022952
CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
95062
BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
6-Bromopiperonal is used as an intermediate in the preparation of GPR30-selective agonist G-1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Brompiperonal wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung des GPR30-selektiven Agonisten G-1 verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Bromopiperonal
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,methanol
IUPAC-Name 6-Brom-1,3-Benzodioxol-5-Carbaldehyd
Formelmasse 229.03
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.