Learn More
(6-bromopyrid-2-yl)tributylstannan, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880832
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
189083-81-6
C17H30BrNSn
447.048
MFCD11706981
ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-tributylstannyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl, 6-bromopyrid-2-yl tributylstannane, acmc-20ao22, 2-bromopyridin-6-yl tributylstannane, 2-bromo-6-tributylstannyl-pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine h-nmr
24787029
(6-Brompyridin-2-yl)-tributylstannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
189083-81-6
C17H30BrNSn
447.048
MFCD11706981
ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-tributylstannyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl, 6-bromopyrid-2-yl tributylstannane, acmc-20ao22, 2-bromopyridin-6-yl tributylstannane, 2-bromo-6-tributylstannyl-pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine h-nmr
24787029
(6-Brompyridin-2-yl)-tributylstannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)Br
Chemischer Name oder Material (6-Bromopyrid-2-yl)tributylstannane
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 447.05
Reinheit (%) 95%