missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Bromveratraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromoveratraldehyd wurde bei der Herstellung von Benzylchromenylaminen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
6-Bromoveratraldehyd wurde bei der Herstellung von Benzylchromenylaminen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Bromoveratraldehyde |
Schmelzpunkt | 147°C to 152°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2052355 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Synonym | 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
SMILES | COC1=CC(Br)=C(C=O)C=C1OC |
IUPAC-Name | 2-bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde |
PubChem CID | 79352 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'