Learn More
6-Carboxyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Carboxyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin |
| CAS | 356782-33-7 |
| Summenformel | C16 H12 O4 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12O4/c17-15-9-12(10-4-2-1-3-5-10)13-8-11(16(18)19)6-7-14(13)20-15/h1-8,12H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC-Name | 2-oxo-4-phenyl-3,4-dihydrochromene-6-carboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.26 |
| Formelmasse | 268.0736 |