Learn More
6-Chloro-1-benzofuran-2-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30368440
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368440 250 mg 250 Milligramm
30363101 1 g -
30357205 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368440 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC367265250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 442125-04-4
Summenformel C9H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 196.59
Synonym 6-Chloro-2-benzofurancarboxylic Acid
IUPAC-Name 6-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1oc2cc(Cl)ccc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1-benzofuran-2-carboxylic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H5ClO3/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)13-7(5)4-6/h1-4H,(H,11,12)
Formelmasse 195.9927