Learn More
6-Chlor-2,1,3-benzoselenadiazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 6343-86-8 |
| Summenformel | C6 H3 Cl N2 Se |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3ClN2Se/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc2n[se]nc2c1 |
| IUPAC-Name | 5-Chlor-2,1,3-Benzoselenadiazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.51 |
| Formelmasse | 217.915 |