Learn More
6'-Chlor-2',3'-dihydro-spiro[1,3-dioxolan-2,4'-[4H Thieno[3,2-e][1,2]thiazin]-1',1'-Dioxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6'-Chloro-2',3'-dihydro-spiro[1,3-dioxolane-2,4'-[4H]thieno[3,2-e][1,2]thiazine] 1',1'-Dioxide |
| CAS | 1206597-10-5 |
| Summenformel | C8H8ClNO4S2 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8ClNO4S2/c9-6-3-5-7(15-6)16(11,12)10-4-8(5)13-1-2-14-8/h3,10H,1-2,4H2 |
| SMILES | ClC(S1)=CC2=C1S(NCC23OCCO3)(=O)=O |
| IUPAC-Name | 6-Chlor-2,3-Dihydrospiro[Thieno[3,2-e][1,2]Thiazin-4,2'-[1,3]Dioxolan]-1,1-Dioxid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 281.74 |
| Formelmasse | 280.96 |