Learn More
6-Chlor-2-(chlormethyl)-4-(2-fluorphenyl)-1,2-dihydrochinazolin-3-oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide |
| CAS | 60656-72-6 |
| Summenformel | C15H11Cl2FN2O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloromethyl-4-(2-fluorophenyl)-6-chloro-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H11Cl2FN2O/c16-8-14-19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(20(14)21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7,14,19H,8H2 |
| SMILES | [O-][N+]1=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3NC1CCl |
| IUPAC-Name | 6-Chlor-2-(chlormethyl)-4-(2-fluorphenyl)-3-oxido-1,2-dihydrochinazolin-3-ium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 325.17 |
| Formelmasse | 324.0232 |