Learn More
6-Chlor-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazin-8-carbonsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 123040-75-5 |
| Summenformel | C10H8ClNO4 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-15-10(14)6-2-5(11)3-7-9(6)16-4-8(13)12-7/h2-3H,4H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Cl)cc2NC(=O)COc12 |
| IUPAC-Name | Methyl-6-chlor-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-8-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 241.63 |
| Formelmasse | 241.0142 |