Learn More
6-Chlor-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluormethyl)-2(1H)-chinolinon, TRC
Artikelnummer. 30350165
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350165 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36824525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
CAS 253663-82-0
Summenformel C16H11ClF3NO4S
Menge 25 mg
Synonym 6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C16H11ClF3NO4S/c17-9-6-7-12-11(8-9)15(23,16(18,19)20)13(14(22)21-12)26(24,25)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,13,23H,(H,21,22)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(O)(C(F)(F)F)C(S(=O)(C3=CC=CC=C3)=O)C(N2)=O)=C1
IUPAC-Name 6-Chlor-4-hydroxy-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluormethyl)-3,4-dihydrochinolin-2(1H)-on
Molekulargewicht (g/mol) 405.78
Formelmasse 405