missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chlor-3-iodimidazo-[1,2-a]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039923
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
885275-59-2
C7H4ClIN2
278.477
MFCD06739217
IHTZNIKMBKFWHV-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-3-iodoimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-iodo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,6-chloro-3-iodo, 6-chloro-3-iodo-imidazo 1,2-apyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-iodo
45790043
6-Chlor-3-Iodimidazo[1,2-a]Pyridin
C1=CC2=NC=C(N2C=C1Cl)I
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
885275-59-2
C7H4ClIN2
278.477
MFCD06739217
IHTZNIKMBKFWHV-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-3-iodoimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-iodo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,6-chloro-3-iodo, 6-chloro-3-iodo-imidazo 1,2-apyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-iodo
45790043
6-Chlor-3-Iodimidazo[1,2-a]Pyridin
C1=CC2=NC=C(N2C=C1Cl)I

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Menge 250 mg
Formelmasse 278.48
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'