missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chlor-3-nitro-2-picolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3735999
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
22280-60-0
C6H5ClN2O2
172.5
MFCD00234160
GHSRMSJVYMITDX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-nitro-6-methylpyridine, 6-chloro-3-nitro-2-picoline, 2-chloro-5-nitro-6-picoline, 6-chloro-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-chloro-3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 6-chloro-2-methyl-3-nitro, 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro-6-picoline 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, pubchem6225, acmc-1cg7s
253123
6-Chlor-2-Methyl-3-Nitropyridin
CC1=C(C=CC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
22280-60-0
C6H5ClN2O2
172.5
MFCD00234160
GHSRMSJVYMITDX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-nitro-6-methylpyridine, 6-chloro-3-nitro-2-picoline, 2-chloro-5-nitro-6-picoline, 6-chloro-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-chloro-3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 6-chloro-2-methyl-3-nitro, 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro-6-picoline 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, pubchem6225, acmc-1cg7s
253123
6-Chlor-2-Methyl-3-Nitropyridin
CC1=C(C=CC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-chloro-3-nitro-2-picoline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 58.0°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.5
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'