Learn More
6-Chlor-4-(2-cyclopropylethinyl)-3,4-dihydro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluormethyl)-2(1H)-chinolinon, TRC
Artikelnummer. 30357659
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357659 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357659 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36823025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
CAS 253663-87-5
Summenformel C21H15ClF3NO3S
Menge 25 mg
Synonym 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
InChI-Formel InChI=1S/C21H15ClF3NO3S/c22-14-8-9-17-16(12-14)20(21(23,24)25,11-10-13-6-7-13)18(19(27)26-17)30(28,29)15-4-2-1-3-5-15/h1-5,8-9,12-13,18H,6-7H2,(H,26,27)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(C#CC3CC3)(C(F)(F)F)C(S(=O)(C4=CC=CC=C4)=O)C(N2)=O)=C1
IUPAC-Name 6-Chlor-4-(cyclopropylethinyl)-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluormethyl)-3,4-dihydrochinolin-2(1H)-on
Molekulargewicht (g/mol) 453.86
Formelmasse 453.04