missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chlor-5-fluor-2-mercaptobenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7022539
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
142313-30-2
C7H4ClFN2S
202.631
MFCD00052490
DQXCFZSRGLNXKW-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-5-fluorobenzimidazole-2-thiol, 6-chloro-5-fluoro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5-chloro-6-fluoro-1,3-dihydro, 5-chloro-6-fluoro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-chloro-6-fluoro-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-chloro-6-fluoro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione, acmc-20alzb, pubchem6710, acmc-20n1et, maybridge1_000882
1268248
5-Chlor-6-Fluor-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
C1=C2C(=CC(=C1F)Cl)NC(=S)N2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
142313-30-2
C7H4ClFN2S
202.631
MFCD00052490
DQXCFZSRGLNXKW-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-5-fluorobenzimidazole-2-thiol, 6-chloro-5-fluoro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5-chloro-6-fluoro-1,3-dihydro, 5-chloro-6-fluoro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-chloro-6-fluoro-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-chloro-6-fluoro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione, acmc-20alzb, pubchem6710, acmc-20n1et, maybridge1_000882
1268248
5-Chlor-6-Fluor-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
C1=C2C(=CC(=C1F)Cl)NC(=S)N2

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt ∼308°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 202.64
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'