Learn More
6-Chlor-8-methylchinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-8-methylquinoline |
| CAS | 19655-50-6 |
| Summenformel | C10H8ClN |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-8-methyl-quinoline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-9(11)6-8-3-2-4-12-10(7)8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)cc2cccnc12 |
| IUPAC-Name | 6-Chlor-8-Methylchinolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.63 |
| Formelmasse | 177.0345 |