Learn More
6-Chlor-9-methyl-7-deazapurin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-9-methyl-7-deazapurine |
| CAS | 7781-10-4 |
| Summenformel | C7H6ClN3 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, NSC 102340 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6ClN3/c1-11-3-2-5-6(8)9-4-10-7(5)11/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cn1ccc2c(Cl)ncnc12 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.6 |
| Formelmasse | 167.025 |