Learn More
6-Chlor-9-phenyl-9H-purin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-9-phenyl-9H-purine |
| CAS | 5470-24-6 |
| Summenformel | C11 H7 Cl N4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-9-phenylpurine, NSC 26291 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H7ClN4/c12-10-9-11(14-6-13-10)16(7-15-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| SMILES | Clc1ncnc2c1ncn2c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 6-Chlor-9-phenylpurin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.653 |
| Formelmasse | 230.036 |