Learn More
6-Chloracetyl-2-Benzoxazolinon, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258889
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
54903-10-5
C9H6ClNO3
211.6
KOOWFDRPKXUCRF-UHFFFAOYSA-N
6-chloroacetyl-2-benzoxazolinone, jpb 24, 2 3h-benzoxazolone, 6-chloroacetyl, 6-2-chloroacetyl benzo d oxazol-2 3h-one, 6-chloroacetyl-2 3h-benzoxazolone, 6-2-chloroacetyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-2-chloroacetyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-2-chloroacetyl-3h-1,3-benzoxazol-2-one, acmc-20alz8, 6-chloroacetyl benzoxazole-2 3h-one
1988981
6-(2-Chloroacetyl)-3H-1,3-Benzoxazol-2-on
C1=CC2=C(C=C1C(=O)CCl)OC(=O)N2
54903-10-5
C9H6ClNO3
211.6
KOOWFDRPKXUCRF-UHFFFAOYSA-N
6-chloroacetyl-2-benzoxazolinone, jpb 24, 2 3h-benzoxazolone, 6-chloroacetyl, 6-2-chloroacetyl benzo d oxazol-2 3h-one, 6-chloroacetyl-2 3h-benzoxazolone, 6-2-chloroacetyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-2-chloroacetyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-2-chloroacetyl-3h-1,3-benzoxazol-2-one, acmc-20alz8, 6-chloroacetyl benzoxazole-2 3h-one
1988981
6-(2-Chloroacetyl)-3H-1,3-Benzoxazol-2-on
C1=CC2=C(C=C1C(=O)CCl)OC(=O)N2
Chemischer Name oder Material 6-chloroacetyl-2-benzoxazolinone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 263.7°C to 269.6°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 211.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloroacetyl-2-benzoxazolinone, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.