missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031951
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6188-25-6
C7H5ClN2
152.581
MFCD05663807
XQEGYCZJSVFGEE-UHFFFAOYSA-N
6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro, chloroimidazoapyridine, 6-chloranylimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1 pound not2-a pyridine
2764328
6-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin
C1=CC2=NC=CN2C=C1Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6188-25-6
C7H5ClN2
152.581
MFCD05663807
XQEGYCZJSVFGEE-UHFFFAOYSA-N
6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro, chloroimidazoapyridine, 6-chloranylimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1 pound not2-a pyridine
2764328
6-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin
C1=CC2=NC=CN2C=C1Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 1 g
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'