Learn More
6-Chlorimidazo-[2,1-b][1,3]-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Specifications
Chemischer Name oder Material | 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH2CH2NCS |
Menge | 1 g |
Synonym | 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole |
Formelmasse | 158.61 |
Reinheit (%) | 97% |