Learn More
6-Chlorimidazo-[2,1-b]-thiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032284
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
150020-64-7
C5H2Cl2N2O2S2
257.103
MFCD00205139
APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
2799717
6-Chlorimidazo[2,1-b][1,3]-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
150020-64-7
C5H2Cl2N2O2S2
257.103
MFCD00205139
APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
2799717
6-Chlorimidazo[2,1-b][1,3]-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 257.12
Reinheit (%) 97%