Learn More
6-Chloroisatin, TRC
Artikelnummer. 30364004
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364004 50 mg 50 Milligramm
30352169 100 mg 100 Milligramm
30349275 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364004 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42880850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6341-92-0
Summenformel C8H4NO2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 181.58
Synonym 6-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 6-Chloroindole-2,3-dione, 6-Chloroindoline-2,3-dione, 6-Chloroisatin, NSC 48609
IUPAC-Name 6-chloro-1H-indole-2,3-dione
SMILES Clc1ccc2C(=O)C(=O)Nc2c1
Spécification
Chemischer Name oder Material 6-Chloroisatin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H4ClNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12)
Formelmasse 180.9931
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.