Learn More
6-Chlorpurinribosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053327
93.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5399-87-1
C10H11ClN4O4
286.67
MFCD00005738
XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
93003
(2R,3r,4s,5r)-2-(6-Chloropurin-9-yl)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-3,4-Diol
OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5399-87-1
C10H11ClN4O4
286.67
MFCD00005738
XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
93003
(2R,3r,4s,5r)-2-(6-Chloropurin-9-yl)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-3,4-Diol
OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
6-Chloropurine riboside is used to study the kinetics and substrate specificity of adenosine deaminase. 6-Chloropurine riboside is benzoylated to facilitate synthesis of nucleoside derivatives such as 9-(2,3-Di-deoxy-2-fluoro-β-D-threo-pentofuranosyl)adenine. It , especially after phosphorylation to NMP, NDP or NTP, is used as a purine substrate analogue in studies with enzymes such as Inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH); bacteriophage T4 RNA-ligase (EC 6.5.1.3) and pancreatic fibonuclease A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chlorpurinribosid wird zur Untersuchung der Kinetik und Substratspezifität der Adenosindeaminase verwendet. 6-Chlorpurinribosid wird benzoyliert, um die Synthese von Nukleosid-Derivaten wie 9-(2,3-Di-deoxy-2-Fluor-β-D-threo-Pentofuranosyl)adenin zu erleichtern. Es wird, insbesondere nach der Phosphorylation zu NMP, NDP oder NTP, als Purinsubstrat analog in Studien mit Enzymen wie Inosinmonophosphat-Dehydrogenase (IMPDH); Bakteriophage T4 RNA-Ligase (EC 6.5.1.3) und Pankreasfibonuklease A verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (10.6 mg/ml)
Hinweise
Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Chloropurine riboside
Schmelzpunkt 158°C to 162°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 40573
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (10.6mg/mL)
Formelmasse 286.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver