Learn More
6-Chlorpyridazin-3-amin, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Chloropyridazin-3-amine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 129.55 |
Reinheit (%) | 97% |