Learn More
6-Deoxypenciclovir hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30134167
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134167 500 mg 500 Milligramm
30137647 100 mg 100 Milligramm
30010932 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD247645500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 246021-75-0
Summenformel C10 H15 N5 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 273.72
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI)
IUPAC-Name 2-[2-(2-aminopurin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES Cl.Nc1ncc2ncn(CCC(CO)CO)c2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5O2.ClH/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17;/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14);1H
Formelmasse 273.0993