Learn More
6’-Desmethoxy-6’-hydroxy Noscapine, TRC
Artikelnummer. 30363267
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363267 10 mg 10 Milligramm
30365043 100 mg 100 Milligramm
30362422 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23569010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220875-41-2
Summenformel C21H21NO7
Molekulargewicht (g/mol) 399.4
Synonym (3S)-6-Hydroxy-7-methoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone, Noscapine Impurity
IUPAC-Name (S)-6-hydroxy-7-methoxy-3-((R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
SMILES [H][C@@]1(C2=C(C3=C(C=C2CCN1C)OCO3)OC)[C@]4([H])C5=CC=C(C(OC)=C5C(O4)=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Noscapine Impurity 11
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H21NO7/c1-22-7-6-10-8-13-19(28-9-27-13)20(26-3)14(10)16(22)17-11-4-5-12(23)18(25-2)15(11)21(24)29-17/h4-5,8,16-17,23H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,17+/m1/s1
Formelmasse 399.13