missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6’-Desmethoxy-6’-hydroxy Noscapine, TRC

Artikelnummer. 30365043
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365043 100 mg 100 Milligramm
30363267 10 mg 10 Milligramm
30362422 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30365043 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD235690100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 220875-41-2
Summenformel C21H21NO7
Molekulargewicht (g/mol) 399.4
Synonym (3S)-6-Hydroxy-7-methoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone, Noscapine Impurity
IUPAC-Name (S)-6-hydroxy-7-methoxy-3-((R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
SMILES [H][C@@]1(C2=C(C3=C(C=C2CCN1C)OCO3)OC)[C@]4([H])C5=CC=C(C(OC)=C5C(O4)=O)O

Specifications

Chemischer Name oder Material Noscapine Impurity 11
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H21NO7/c1-22-7-6-10-8-13-19(28-9-27-13)20(26-3)14(10)16(22)17-11-4-5-12(23)18(25-2)15(11)21(24)29-17/h4-5,8,16-17,23H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,17+/m1/s1
Formelmasse 399.13
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.