Learn More
[6-(diethylamino)-3-pyridinyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10670305
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10670305 250 mg 250 Milligramm
10289742 1 g 1 Gramm
10225604 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10670305 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07117CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-68-9
Summenformel C10H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 180.251
MDL-Nummer MFCD06200887
InChI-Schlüssel OMGIPGLZKJOJSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-diethylamino-3-pyridinyl methanol, 6-diethylamino pyridin-3-yl methanol, 6-diethylamino-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 2794793
IUPAC-Name [6-(Diethylamino)pyridin-3-yl]methanol
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [6-(Diethylamino)-3-pyridinyl]methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 97%