Learn More
6-(Diethylamino)-3-Pyridinylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075816
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
578726-67-7
C10H14N2O
178.24
MFCD06200894
PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
6-diethylamino pyridine-3-carbaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinylaldehyde, 6-diethylamino nicotinaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinecarboxaldehyde
2794806
6-(Diethylamino)pyridin-3-carbaldehyd
CCN(CC)C1=NC=C(C=O)C=C1
578726-67-7
C10H14N2O
178.24
MFCD06200894
PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
6-diethylamino pyridine-3-carbaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinylaldehyde, 6-diethylamino nicotinaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinecarboxaldehyde
2794806
6-(Diethylamino)pyridin-3-carbaldehyd
CCN(CC)C1=NC=C(C=O)C=C1
Chemischer Name oder Material 6-(Diethylamino)-3-pyridinylaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%