Learn More
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341587
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341587 25 g 25 Gramm
11331587 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04447.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120-53-6 | C9H9NOS2 | 211.297 g/mol
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole is used as a reagent in the preparation of nitrothiazolythio benzothiazoles as carbon-junction N-terminal kinase inhibitors. It is used in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a matrix-assisted laser desorption mass spectrometry for bio molecules mass determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol wird als Reagenz bei der Herstellung von Nitrothiazolythiobenzothiazolen als Kohlenstoff-Diaphragma-N-terminale Kinase-Inhibitoren verwendet. Es wird zur Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Darüber hinaus dient es als Matrix-unterstützte Laser-Desorption-Massenspektrometrie für die Bestimmung von Biomolekülen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-53-6
Summenformel C9H9NOS2
Molekulargewicht (g/mol) 211.297
MDL-Nummer MFCD00005782
InChI-Schlüssel HOASVNMVYBSLSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-ethoxy-2-mercaptobenzothiazole, 6-ethoxybenzothiazole-2-thiol, 2 3h-benzothiazolethione, 6-ethoxy, 6-ethoxybenzothiazolethiol, usaf pd-58, 6-ethoxy-2-benzothiazolethiol, 6-ethoxybenzo d thiazole-2 3h-thione, 6-ethoxy-1,3-benzothiazole-2-thiol, 2-mercapto-6-ethoxybenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, 6-ethoxy
PubChem CID 719344
IUPAC-Name 6-Ethoxy-3H-1,3-Benzothiazol-2-Thion
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)NC(=S)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole
Schmelzpunkt 196°C to 201°C
Menge 25 g
Beilstein 152313
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 211.32
Reinheit (%) 99%