Learn More
6-Fluor-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylchinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline |
| CAS | 42835-89-2 |
| Summenformel | C10H12FN |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-6-fluoro-2-methylquinoline, 6-Fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h4-7,12H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCc2cc(F)ccc2N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.21 |
| Formelmasse | 165.0954 |