Learn More
6-Fluoro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-on, ≥95 %, Maybridge
Marke: Maybridge SEW05178EA
Weitere Details : CAS : 21243-18-5 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 10g |
---|
Chemische Identifikatoren
21243-18-5 | |
182.212 | |
NBBGHADNMPMHST-UHFFFAOYSA-N | |
2737521 | |
C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F |
C9H7FOS | |
MFCD00078488 | |
6-fluorothio-4-chromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-fluorothiochroman-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, maybridge1_007680, 6-fluoro-4-oxothiochroman | |
6-Fluor-2,3-dihydrothiochromen-4-on |
Spezifikation
6-Fluoro-2, 3-dihydro-4H-thiochromen-4-one | |
10g | |
95.0 | |
C9H7FOS | |
6-fluorothio-4-chromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-fluorothiochroman-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, maybridge1_007680, 6-fluoro-4-oxothiochroman | |
C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F | |
182.212 | |
182.22 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
21243-18-5 | |
95% | |
MFCD00078488 | |
NBBGHADNMPMHST-UHFFFAOYSA-N | |
6-Fluor-2,3-dihydrothiochromen-4-on | |
2737521 | |
95% |