Learn More
6-Fluoro-2-Methyl-4-Chinolinecarboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 205.19 |
| Reinheit (%) | 97% |