Learn More
6-Fluoro-2-Methyl-4-Chinolinecarboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 205.19 |
Reinheit (%) | 97% |