Learn More
(6-Fluor-4h-1,3-benzodioxin-8-yl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methylamine hydrochloride |
CAS | 859833-12-8 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C9H11ClFNO2 |
MDL-Nummer | MFCD07772790 |
Menge | 1 g |
Synonym | 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methylamine hydrochloride, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 1-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine;hydrochloride, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methylamine, chloride, 1-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1 |
InChI-Schlüssel | FBHYQVQESWEYTE-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CN)F.Cl |