Learn More
6-Fluorchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030992
40.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
105300-38-7
C9H5FO2
164.135
MFCD03094002
WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
688892
6-Fluorochromen-4-on
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
105300-38-7
C9H5FO2
164.135
MFCD03094002
WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
688892
6-Fluorochromen-4-on
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Fluorochromone
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Menge 1 g
Formelmasse 164.14
Reinheit (%) 97%