Learn More
6-Fluoroisatin, TRC
Artikelnummer. 30391971
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30391971 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5920385G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluoroisatin
CAS 324-03-8
Summenformel C8H4FNO2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES FC1=CC(NC(C2=O)=O)=C2C=C1
IUPAC-Name 6-Fluorindolin-2,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 165.12
Formelmasse 165.0226