Learn More
6-Fluorchinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Fluoroquinoline |
| CAS | 396-30-5 |
| Summenformel | C9H6FN |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H |
| SMILES | Fc1ccc2ncccc2c1 |
| IUPAC-Name | 6-Fluorchinolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.15 |
| Formelmasse | 147.0484 |