Learn More
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055833
112.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14446-24-3
C9H11NO
149.193
MFCD01717047
SCMZIFSYPJICCV-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-ol, 1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinol, 6-isoquinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, pubchem13941, 6-hydroxytetrahydroisochinolin, ksc376k4j, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
26698
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-6-ol
C1CNCC2=C1C=C(C=C2)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14446-24-3
C9H11NO
149.193
MFCD01717047
SCMZIFSYPJICCV-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-ol, 1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinol, 6-isoquinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, pubchem13941, 6-hydroxytetrahydroisochinolin, ksc376k4j, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
26698
1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-6-ol
C1CNCC2=C1C=C(C=C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Schmelzpunkt 192°C to 193°C
Menge 250 mg
Beilstein 127578
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest