missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Hydroxy-2-naphthoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-146661
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
16712-64-4
C11H8O3
188.18
MFCD00060070
KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-carboxy-2-naphthol, 2-hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid, 6-hydroxy-beta-naphthoic acid, unii-72xa858i6p, 6-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-naphthoic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-6-naphthoic acid
85557
6-Hydroynaphthalen-2-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
16712-64-4
C11H8O3
188.18
MFCD00060070
KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-carboxy-2-naphthol, 2-hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid, 6-hydroxy-beta-naphthoic acid, unii-72xa858i6p, 6-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-naphthoic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-6-naphthoic acid
85557
6-Hydroynaphthalen-2-Carbonsäure
C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1C(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 240°C to 250°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC10H6COOH
Menge 5 g
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'