Learn More
6-Hydroxy-3-nitro-2-picolin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10572042
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
28489-45-4
MFCD00092010
AJDDHNXZBGZBJN-UHFFFAOYSA-N
6-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 6-hydroxy-3-nitro-2-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-6-picoline, 6-hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-methyl-5-nitro, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, pubchem10387
543053
-6-Methyl-5-Nitro-1H-Pyridin-2-on
CC1=C(C=CC(=O)N1)[N+](=O)[O-]
28489-45-4
MFCD00092010
AJDDHNXZBGZBJN-UHFFFAOYSA-N
6-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 6-hydroxy-3-nitro-2-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-6-picoline, 6-hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-methyl-5-nitro, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, pubchem10387
543053
-6-Methyl-5-Nitro-1H-Pyridin-2-on
CC1=C(C=CC(=O)N1)[N+](=O)[O-]
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6N2O3
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 154
Formelmasse 154
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.