Learn More
6-Hydroxyaminopurin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Hydroxyaminopurine |
| CAS | 5667-20-9 |
| Summenformel | C5 H5 N5 O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | N-Hydroxy-9H-purin-6-amine, N6-Hydroxyadenine, NSC 516286, HAP |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5N5O/c11-10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2,11H,(H2,6,7,8,9,10) |
| SMILES | O\N=C\1/NC=Nc2[nH]cnc12 |
| IUPAC-Name | (NZ)-N-(1,9-Dihydropurin-6-yliden)Hydroxylamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.126 |
| Formelmasse | 151.049 |