missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Hydroxycaprolsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-144583
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1191-25-9
C6H12O3
132.16
MFCD00046560
IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
14490
CHEBI:17869
6-Hydroxyhexansäure
C(CCC(=O)O)CCO
1191-25-9
C6H12O3
132.16
MFCD00046560
IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
14490
CHEBI:17869
6-Hydroxyhexansäure
C(CCC(=O)O)CCO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxycaproic acid
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38.0°C to 40.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9810g/mL
Siedepunkt 113.0°C to 116.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel OH(CH2)5COOH
Brechungsindex 1.44
Menge 1 g
Relative Dichte 0.981
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxycaproic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'